Få mere at vide
Koboltfolie, 0,5 mm tyk, Puratronic™ 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11367087
Skift visning
Mængde:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367087 50 x 100 mm Hver
11377087 25 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011451.FY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt foil
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) tyk
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,6g/25x50mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic