Få mere at vide
Koboltfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt foil |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) thick |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈2.8g/25x25mm |
| Analyseprocentområde | 99.95% (metals basis) |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |