Få mere at vide
Koboltfolie, 0,1 mm tyk, Puratronic™ 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11346429
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346429 25 x 25 mm 25mm
11326429 50 x 50 mm Hver
11336429 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011455.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-48-4 | Co | 58,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt foil
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt 0.56g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic