Få mere at vide
Cobalt foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781860
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11385377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042658.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.0,56g/25 x 25mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt
Farve Grå
Udseende Gray foil
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Foil