Få mere at vide
Cobalt foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt |
| Farve | Grå |
| Udseende | Gray foil |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Foil |