Få mere at vide
Cobalt Chloride Hexahydrate MP Biomedicals
Artikelnummer. 11420972 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11420972 100 g
11410972 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420972 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219510780
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cobalt Dichloride Hexahydrate, Cobaltous Chloride, Hexahydrate
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Chloride
Navn note Hexahydrate
Mængde 100 g
Formel vægt 237.9
Tæthed 1.920 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt Chloride Hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt Chloride Hexahydrate