Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-13-1 |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Cl2CoH12O6 |
| MDL nummer | MFCD00149652 |
| InChI nøgle | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
| IUPAC navn | λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.92 |
| Formel vægt | 237.9 |