Få mere at vide
Cobalt Chloride Hexahydrate Cell Culture MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495102 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11495102 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495102 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219464225
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Chloride
Navn note Hexahydrate
CAS 7791-13-1
Mængde 25 g
Molekylær formel Cl2CoH12O6
MDL nummer MFCD00149652
Synonym Cobalt Dichloride Hexahydrate, Cobaltous Chloride, Hexahydrate
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 237.92
Formel vægt 237.9
Grad Celledyrkning
Tæthed 1.920 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt Chloride Hexahydrate, cell culture reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt Chloride Hexahydrate