Få mere at vide
koboltklorid hexahydrat,> 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. p-3547074 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 11420592
Brand: MP Biomedicals 0219403525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Chloride Hexahydrate
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >98%
Formel vægt 237.9
Grad ACS-reagens