Få mere at vide
koboltklorid hexahydrat,> 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt Chloride Hexahydrate |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Formel vægt | 237.9 |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cobalt Chloride Hexahydrate, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: cobalt chloride hexahydrate