Få mere at vide
koboltklorid hexahydrat,> 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11420592 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420592 25 g -
11430592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420592 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219403525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-13-1
Molekylær formel Cl2CoH12O6
Molekylvægt (g/mol) 237.92
MDL nummer MFCD00149652
InChI nøgle GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)hexahydratdichlorid
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt Chloride Hexahydrate
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >98%
Formel vægt 237.9
Grad ACS-reagens