Få mere at vide
Koboltklorid, 6-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt Chloride |
| Navn note | 6-Hydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 237.93 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.92kg |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P281-Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.