missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cobalt Carbonyl (Stabilized with 1-5% Hexane), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt Carbonyl |
| CAS | 10210-68-1 |
| Molekylær formel | C8Co2O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cobalt octacarbonyl (Co2(CO)8), Cobalt Tetracarbonyl Dimer, Di-μ-carbonylhexacarbonyldicobalt, Dicobalt Carbonyl, Dicobalt Octacarbonyl, Octacarbonyldicobalt |
| InChI formel | InChI=1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2 |
| SMIL | [Co+2].[Co+2].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC navn | carbon monoxide;cobalt(2+) |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.95 |
| Formel vægt | 341.8257 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?