Få mere at vide
Cobalt aluminiumoxid, Co 39-42%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049663
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11363387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017686.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12672-27-4 | Al2Co2O5 | 251.824 g/mol
Det bruges til katalytisk aflejring af dinitrogenoxid over calcinerede koboltaluminiumhydrotalciter. Aktiviteten steg med en stigning i koboltkoncentrationen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12672-27-4
Molekylær formel Al2Co2O5
Molekylvægt (g/mol) 251.824
MDL nummer MFCD00016016
InChI nøgle CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
PubChem CID 159384
IUPAC navn dialuminium;kobolt(2+);oxygen(2-)
SMIL [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 176.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Co 39 to 41%
Lugt Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt aluminum oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i