Få mere at vide
Kobolt, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15239846
Brand: Thermo Scientific Acros 453912500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-48-4
Molekylær formel Co
Molekylvægt (g/mol) 58.93
MDL nummer MFCD00010935
InChI nøgle GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC navn kobolt
SMIL [Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt
Smeltepunkt 1495.0°C
Kogepunkt 2870.0°C
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 58.93
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt, powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.