Få mere at vide
Thermo Scientific™ ELISA Carbonatbelægningsbuffer
Artikelnummer. 10202633
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
10202633 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10202633 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CB01100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug som pladebelægningsbuffer til Invitrogen antistofpar eller ved udvikling af en sandwich ELISA.
  • ELISA Carbonate Coating Buffer er beregnet til brug som pladecoatingbuffer til Invitrogen Antistofpar eller når man udvikler en sandwich ELISA .
  • Bufferen er en 50 mM carbonatbuffer, pH 9,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Belægningsbuffer
Mængde 100 ml
Konjugeret Enzymmærket
Form Koncentrere
Til brug med (applikation) ELISA
Indhold og opbevaring Buffer. Køb hos RT.