Få mere at vide
Thermo Scientific™ ELISA Fosfatbelægningsbuffer
Artikelnummer. 10592615
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10592615 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10592615 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CB07100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug som pladebelægningsbuffer til Invitrogen antistofpar eller ved udvikling af en sandwich ELISA.
  • ELISA Phosphate Coating Buffer er beregnet til brug som pladecoating buffer til Invitrogen Antistofpar eller når man udvikler en sandwich ELISA .
  • Bufferen er en 10 mM phosphatbuffer, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Belægningsbuffer
Mængde 100 ml
Konjugeret Enzymmærket
Form Koncentrere
Til brug med (applikation) ELISA
Indhold og opbevaring Buffer. Køb hos RT.