Få mere at vide
Heidolph™ Coated modtagekolbe
Artikelnummer. 10381532 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10381532 1000 ml Hver
10351442 100 ml Hver
10147701 250 ml Hver
10438781 500 ml Hver
10779562 3000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10381532 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5148400002
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Til brug med rotationsfordampere
  • Med S 35/20
  • Med transparent plastbelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Materiale (coating) Gennemsigtig plast
Standard konusled nummercenter 35/20
Volumen (metrisk) 1000 ml