Få mere at vide
BINDER™ Coated varmeveksler
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB PRO 1600
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720, KB PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 1600
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Beskrivelse
Varmeveksler, der er belagt med plastik for at forhindre beskadigelse af varmeveksleren forårsaget af ætsende prøvemateriale.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KBF PRO 1600 |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Varmeveksler |