Få mere at vide
Uvex™ Belægning 8838-Blå 65%PE-35%CO
Artikelnummer. 17276261 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17276261 64/66
17206271 106/110
17216261 40/42
17226261 44/46
17236261 48/50
17246261 52/54
17256261 56/58
17266261 60/62
17286261 90/94
17296261 98/102
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17276261 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8872116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 DKK
    322.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.03 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Blå frakke med twillvævning
  • Frakke
  • Materiale: 65% polyester, 35% bomuld,
  • 245 gsm - twill vævning
  • Reverskrave
  • Skjult stolpe med trykknapper
  • 1 udvendig brystlomme til venstre
  • 2 sidelommer
  • Korte sideslidser, lige manchetter, ryglængde ca. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Størrelse: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Pleje: vaskbar ved °60 C, brug ikke klor, strygejern: II prikker, kemisk rensning: P, tørretumbler: I dot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 64/66
Køn Mænds
Materiale Bomuld, polyester
Farve Blå
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 245 g/m²