Få mere at vide
Uvex™ Belægning 8838-Blå 65%PE-35%CO
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Beskrivelse
- Frakke
- Materiale: 65% polyester, 35% bomuld,
- 245 gsm - twill vævning
- Reverskrave
- Skjult stolpe med trykknapper
- 1 udvendig brystlomme til venstre
- 2 sidelommer
- Korte sideslidser, lige manchetter, ryglængde ca. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Størrelse: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Pleje: vaskbar ved °60 C, brug ikke klor, strygejern: II prikker, kemisk rensning: P, tørretumbler: I dot
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 56/58 |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Bomuld, polyester |
| Farve | Blå |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Almindelig jakke |
| Tykkelse | 245 g/m² |