Få mere at vide
Uvex™ Frakke 414 Hvid 100% Bomuld
Artikelnummer. 17264341 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse: 64/66
Artikelnummer.
17264341 Størrelse: 64/66
1 options
Artikelnummer. 17264341 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8199616
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Materialet er 100 % bomuld, twillvævet, afslappet komfortabel moderigtig frakke med skjulte knapper
  • Farve: hvid
  • Materiale: 100 % bomuld, 240 g/m² , kipervævning
  • Afslappet og behagelig: Moderigtig frakke med skjulte knapper.
  • Reverskrave
  • Skjulte knapper
  • 1 udvendig brystlomme tilbage
  • 1 indvendig brystlomme højre
  • 2 sidelommer med diagonal adgang med lysegrå piping
  • 2 korte sideslidser
  • Glat bagside
  • Lige ærmesøm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
  • Plejevejledning: 60 °C vaskbar, kloreret mulig strygning: III point, renseri: P, tørretumbler: I point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 64/66
Køn Mænds
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Knapper
Manchet stil Tunneliseret elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Standard Length
Antal lommer 4
Tykkelse 240 g/m²