Få mere at vide
Buerkle™ Gevindadaptere LaboPlastBuerkle™ 3/4 tommer.
Artikelnummer. 10798704 Shop alle Bürkle produkter
Trådstørrelse:
3/4 tommer Captive Cap
3/4 tommer Indgående, konisk R 3/4 tommer udgående
3/4 tommer Indstrømmende, 2 tommer. Mauser udstrømmende
3/4 tommer Indstrømmende, 2 tommer. Tri-Sure™ udstrømmende
Cylindrisk G 3/4 tommer udvendig; 3/4 tommer indvendig
Fint gevind 2 tommer udvendigt; 3/4 tommer indvendig
Hunersdorff ekstern; 3/4 tommer indvendig
Kautex ekstern; 3/4 tommer indvendig
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Grøn/Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10798704
Brand: Buerkle™ 06000010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
StopCock studs, kugleventiler og andet tilbehør kan tilsluttes de fleste kommercielt tilgængelige beholdere med LaboPlast™ gevind adaptere.
  • Alle adaptere har et standard udvendigt gevind R 3/4 tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse Hunersdorff ekstern; 3/4 tommer indvendig
Farve Rød
Produkttype Trådadapter