Få mere at vide
3M™ Groft anti-skrid tape
Artikelnummer. 17297780 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17297780 100 mm
17277780 25 mm
17287780 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17297780 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000145703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6350.00 DKK
    3591.46 DKK / 6 ruller
    Spare 2758.54 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Groft anti-skrid tape
  • Anti-slip tape til ekstreme og tæt trafikerede områder
  • Ekstra store slibende partikler modstår tilstopning i mudrede eller olierede forhold
  • Kan males uden at miste friktionsegenskaber
  • Velegnet til brug på landbrugs- og skovbrugsudstyr, vejbygning, anlægsteknik, lastbiler, traktorer, entreprenørkøretøjer, kraner og byggeudstyr
  • Højtydende klæbemiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 m
Emballagemængde 1/Cs.
Bredde (metrisk) 100 mm
Farve Sort