Få mere at vide
3M™ Groft anti-skrid tape
Shop alle 3M produkter
Bredde (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
Beskrivelse
- Anti-slip tape til ekstreme og tæt trafikerede områder
- Ekstra store slibende partikler modstår tilstopning i mudrede eller olierede forhold
- Kan males uden at miste friktionsegenskaber
- Velegnet til brug på landbrugs- og skovbrugsudstyr, vejbygning, anlægsteknik, lastbiler, traktorer, entreprenørkøretøjer, kraner og byggeudstyr
- Højtydende klæbemiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 20 m |
| Emballagemængde | 1/Cs. |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Farve | Sort |