Få mere at vide
Kultjæreopløsning, indeholder 81,0-86,0 % alkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450600
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450600 500 mL 500ml
11355897 100 mL 100ml
11345897 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043671.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 8007-45-2
Stenkulstjære bruges til konstruktion af veje, elproduktion og koks. Det er blevet brugt som aktuel medicinsk behandling af psoriasis og skæl og er formuleret som en sæbe eller salve. Det bruges også til andre typer udslæt (såsom eksem, atopisk dermatitis, kronisk ekssudativ dermatitis). Stenkulstjære har en mild antiseptisk og antiinflammatorisk virkning og lindrer kløe. Det absorberes også i hudcellerne og menes at hæmme DNA-replikation i disse celler. Dette bremser celledelingen og forhindrer cellerne i at formere sig for meget. Til gengæld reducerer dette fortykkelse og afskalning af huden og fjerner psoriasis plaques. Det finder også sin anvendelse i overfladebelægninger og fugemasser. Anvendes også som brændsel i åben ildovne i stålindustrien
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8007-45-2
MDL nummer MFCD00146482
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coal tar solution
Farve Brun
Flammepunkt 13°C (55°F)
Lugt Alcohol-like
Mængde 500 mL
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains 81.0 to 86.0% alcohol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coal tar solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Coal tar
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug