Få mere at vide
ratiolab™ Koagulometer reagensglas
Beskrivelse
- Centrifugeringshastighed: 2000 rpm
- Maksimal tid: 30 min.
- Til laboratoriebrug
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Emballage | Taske |
| Mængde | 1000 Rør/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Koagulometer rør |