Få mere at vide
Greiner Bio-One Koagulationsrør med natriumcitratopløsning
Beskrivelse
- 13 x 75 mm rør fyldt med buffret tri-natriumcitratopløsning
- 3,2 % (0,109 mol/L) koncentration
- Blandingsforholdet er én del citrat til ni dele blod, når røret fyldes korrekt som angivet af fyldmærket på etiketten
- Klar som glas med lige så god eller bedre ydeevne
- Formet til at være næsten ubrydelig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
- 18 måneders holdbarhed fra fremstillingsdato
- Blå ikke-skrue sikkerhedstrækhætte kan fjernes med et forsigtigt træk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Natriumcitrat blodprøverør |
| Tilsætningsstof | 3,2 % citratopløsning |
| Materiale | PET |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Lukningsfarve | Blå med hvid ring |
| Rørstørrelse | 13 x 75 mm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Blood tube Vacuette 3.2% buffered citrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric Acid Monohydrate