Få mere at vide
Greiner Bio-One Koagulationsrør med natriumcitratopløsning
Artikelnummer. 13048702
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3,5 ml
Lukningsfarve:
Blå med hvid ring
Blå med sort ring
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
13048702 3,5 ml Blå med sort ring
13078692 2 ml Blå med hvid ring
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13048702 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454332
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rutinemæssig hæmostasetestning
  • 13 × 75 mm rør fyldt med buffret tri-natriumcitratopløsning
  • 3,2 % (0,109 mol/L) koncentration
  • Blandingsforholdet er én del citrat til ni dele blod, når røret fyldes korrekt som angivet af fyldmærket på etiketten
  • Klar som glas med lige så god eller bedre ydeevne
  • Formet til at være næsten ubrydelig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
  • 18 måneders holdbarhed fra fremstillingsdato
  • Blå ikke-skrue sikkerhedstrækhætte kan fjernes med et forsigtigt træk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Natriumcitrat blodopsamlingsrør
Tilsætningsstof 3,2% citratopløsning
Materiale PET
Kapacitet (metrisk) 3,5 ml
Lukningsfarve Blå med sort ring
Rørstørrelse 13 x 75 mm