Beskrivelse
Opløsning af 2g/L vandig kuldioxid pakket i individuelle 2 ml forseglede hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon Dioxide |
| Emballage | 2 ml glas ampuller |
| CAS | 124-38-9, 7732-18-5 |
| Damptryk | 23hPa at 20°C |
| Tæthed | 1.00739g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | CO2 |
| Koncentration | 2 g/L |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Vis mere |