Få mere at vide
TFA Dostmann CO 2 Monitor AIRCO 2 NTROL UP Dual Beam
Artikelnummer. 17961652
Skift visning
Detekterbare analytter:
Kuldioxid
Artikelnummer. Detekterbare analytter
17961652 Kuldioxid
1 options
Artikelnummer. 17961652 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 31.5010.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 DKK
    370.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.29 DKK
    16% Slukket
På lager
CO2-monitoren AIRCO2NTROL UP Dual Beam måler CO2-koncentrationen i rum. Dens store display viser CO2-indholdet i din rumluft, temperatur og luftfugtighed samt en udvidet trafiklysindikation. Derudover gemmer den maksimum- og minimumværdierne for de sidste 24 timer.
Indendørs luftkvalitet bliver stadig vigtigere. Et godt indeklima fremmer trods alt sundhed og velvære. Det øger også ydeevnen. Dette er især vigtigt i skoler, kontorer og offentlige bygninger. Dybest set overalt, hvor mange mennesker er til stede på samme tid. Jo højere koncentration, jo dårligere luft.
Alligevel forbliver CO2 under radaren af menneskelige sanser. Vi kan hverken se det eller lugte det. Vi bemærker kun dets virkninger, såsom træthed og svimmelhed. Eller dem af en virussygdom. Fordi sandsynligheden for transmission øges med CO2-belastningen: jo mere udåndingsluft der er i rummet, jo større er faren for at blive smittet med fx coronavirus via aerosoler.
Med AIRCO2NTROL UP Dual Beam CO2 Monitor har du et permanent overblik over luftkvaliteten. Dens display viser det aktuelle CO2-indhold i din rumluft. Derudover vises temperatur og luftfugtighed i dets nederste displayområde. Med dit nye luftstyringssystem kan du nu lufte ud i tide og konstant opretholde et godt indeklima.
Hvordan fungerer CO2-overvågning med AIRCO2NTROL UP Dual Beam fra TFA? En højkvalitets NDIR Dual Beam-sensor måler det aktuelle CO2-indhold i ppm (parts per million). 'Dual Beam' betyder, at der ved hver almindelig måling altid er en anden kontrol- og kalibreringsmåling for at sikre en permanent stabil måling.
Det nøjagtige resultat visualiseres derefter på displayet, som en målt værdi og som en bjælke på et cirkulært, grafisk display. Et trafiklysdisplay illustrerer desuden værdien. Grøn indikerer god luft. Gul, blå og rød advarer om stadig dårligere luft. Værdier op til 600 ppm betragtes i øvrigt som ideelle. Sensoren på denne enhed har et måleområde på 400 ppm til 5000 ppm. En akustisk alarm hjælper dig med at overvåge. Du kan selv indstille den øvre grænse for alarmsignalet. Den gemmer de sidste 24 timers maksimum- og minimumværdier for CO2, rumtemperatur og luftfugtighed. Disse kan hentes frem med et tryk på en knap.
Resultatet: mange nyttige måleresultater på et øjeblik. Dens højkontrastskærm og smartphone-design gør denne CO2-monitor karakteristisk. Takket være dets integrerede stativ er enheden stabil og kan placeres hvor som helst. AIRCO2NTROL UP Dual Beam CO2-monitor har et integreret batteri, der kan genoplades fra lysnettet. Når den er fuldt opladet, kan enheden køre i 12 timer uafhængigt af lysnettet. Denne skærm leveres komplet med en 1,5 m lang USB kabel og strømadapter.
  • Visning af omgivende temperatur og luftfugtighed
  • Alarmfunktion for CO2-koncentration
  • Til overvågning af CO2-koncentrationen i bygninger, hvor mennesker er til stede, fx: skoler, kontorer, offentlige faciliteter
  • Højtydende NDIR Dual Beam-sensor til langtidsstabile målinger.
  • Stort CO2-display med udvidet trafiklysindikation (grøn/gul/blå/rød)
  • Hukommelse af de højeste og laveste værdier af CO2, temperatur og luftfugtighed
  • Display med høj kontrast med 4 lysstyrkeniveauer
  • Manuel kalibreringsfunktion for CO2-sensor
  • Prower forbindelse via USB Type-C kabel og strømforsyning (medfølger) eller en passende USB strømkilde
  • Integreret genopladeligt batteri med 12 timers driftstid
Tekniske data
Detekterbare analytter Kuldioxid
Produkttype Bærbar indendørs luftkvalitet CO2-måler
Spænding 5 V