Få mere at vide
TFA Dostmann CO 2 Monitor AIRCO 2 NTROL COACH
Artikelnummer. 17941662
Skift visning
Detekterbare analytter:
Kuldioxid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Detekterbare analytter Pakningsstørrelse
17941662 Kuldioxid Hver
1 options
Artikelnummer. 17941662 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 31.5009.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 DKK
    622.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 119.94 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CO2-monitoren AIRCO2NTROL COACH viser det aktuelle CO2-indhold i rumluften, temperaturen, fugtigheden og tiden. Afhængigt af indstillingerne viser den de aktuelle CO2-aflæsninger gennem lyskrydsets farver. Grafen viser tydeligt CO2-niveauets udvikling de sidste 24 timer.
Hvem indånder god luft er sundere, gladere og kan mere. Hovedpine, svimmelhed og permanent træthed skyldes ofte en høj koncentration af CO2 i luften. TFA's AIRCO2NTROL COACH CO2-monitor hjælper dig med at overvåge, hvor gammel og forurenet luften er i indendørs rum, hvor mange mennesker er til stede såsom i skoler, kontorer og offentlige bygninger. Rettidig og energieffektiv ventilation sikrer et sundt indeklima. Endvidere anses en høj CO2-værdi som en indikator for en muligvis virusforurenet aerosolkoncentration i rumluften. Jo mere udåndet luft der er i rummet, jo større er sandsynligheden for infektion via aerosoler. Monitoren viser på displayet det aktuelle CO2-indhold i rumluften, temperatur, luftfugtighed og tid.
Displayets belysningsfarve kan bruges til hurtigt at evaluere og fortolke de aktuelle CO2-aflæsninger. Afhængigt af indstillingen signalerer belysningen direkte den aktuelle luftkvalitet i trafiklysfarverne (grøn, orange, rød). Alternativt kan den røde displaybelysning bruges som et optisk signal i tilfælde af en alarm, når en vis grænse er overskredet. Som en yderligere variant kan du vælge en ensfarvet mellem syv nuancer eller slukke for belysningen helt.
De tre smiley-ikoner tjener som en komfortniveau-zoneindikator for de målte værdier for de sidste 24 timer. Hvis aflæsningen er på niveau med den glade smiley, er luftkvaliteten ideel til god. Derudover viser grafen tydeligt udviklingen i CO2-niveauet de sidste 24 timer. Strømmen leveres via en passende USB strømkilde (pc, bærbar computer).
  • Højkvalitets NDIR Dual Beam Sensor
  • CO2-niveaumåling med 24-timers graf
  • Micro-USB kabel medfølger
  • Til overvågning af CO2-koncentration i bygninger, hvor mennesker er til stede, fx skoler, kontorer, offentlige bygninger
  • Baggrundslysfarve viser CO2-niveau, alarm eller foretrukken farve
  • Angivelse af tid
  • Indendørs temperatur og luftfugtighed
Tekniske data
Detekterbare analytter Kuldioxid
Spænding 5 V