Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterilt destilleret vand til CO 2 inkubatorer, 2 L
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisherbrand™ vand til CO2-inkubatorer er dobbeltdestilleret, 0,1um filtersteriliseret, har en pH på 7-9 med en ledningsevne på 1-20 mikroSiemens (resistivitet på 50K-1 M ohm) og er terminalsteriliseret.
- Dobbeltdestilleret, 0,1um filter steriliseret
- Har en pH på 7-9 med en ledningsevne på 1-20 mikroSiemens (resistivitet på 50K-1 M ohm)
- Terminal steriliseret
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Til brug med (udstyr) | CO2 inkubatorer |
| Type | Sterilt destilleret vand |