Få mere at vide
BINDER™ CO2 Inkubator Serie CB-S
Artikelnummer. 31741128 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
505 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Antal hylder:
2 klasse/8 max.
2 std./6 maks.
Model-:
CBS170
CBS170-L
CBS260
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Antal hylder Model-
31741128 505 x 560 x 600 mm 2 std./6 maks. CBS170
31741118 505 x 560 x 600 mm 2 std./6 maks. CBS170-L
31741122 575 x 620 x 750 mm 2 klasse/8 max. CBS260
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31741128 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90400219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61435.00 DKK
    46152.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 15282.39 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Serie CB-S Solid.Line - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering.
De holdbare og overkommelige CB-S-serie inkubatorer er velegnede til rutinemæssige celledyrkningsapplikationer inden for celleproduktion, især i akademiske sammenhænge. De er forureningssikre på grund af 180 °C varmluftsterilisering og pålideligt pH-stabile takket være driftfrie infrarøde CO2-målinger, der udføres i realtid.
  • Sikkert – cellekulturer får maksimal beskyttelse mod forurening
  • Pålidelige - konstante velværeforhold for cellerne
  • Smart - enkel rutinemæssig rengøring og bekvem betjening
  • Økonomisk - effektiv drift uden forbrugsvarer
VIGTIGE FUNKTIONER
  • Temperaturområde: +6 °C over omgivelsestemperatur til +50 °C
  • Luftfugtighedsområde: 90 til 95% RH
  • CO2-kontrolområde: 0 til 20 vol.% CO2
  • Afprøvet og testet anti-kontamineringskoncept med 180 °C varmluftsterilisering
  • Befugtningssystem med kondensbeskyttelse
  • CO2-gasblandingsjet med venturieffekt
  • CO2-sensor med infrarød teknologi
  • LCD til at vise temperatur og CO2 sammen med yderligere information og alarmer
  • Intern datalogger, målte værdier kan læses ud i åbent format via USB
  • Tætsluttende indvendig låge af sikkerhedsglas
  • Sømløst indvendigt kammer i rustfrit stål
  • Perforerede hylder, rustfrit stål
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Grænseflader: Ethernet, USB, nul-spændings alarmkontakt
  • Enheder kan stables med stableadaptere; CB-S er velegnet til stabling med CB- og CBF-modeller af samme størrelse
EKSTRAUDSTYR
  • Kobberindvendige inventar bestående af kobberhylder og kobberbelagt vandpande
  • Stablingsadapter til sikker, pladsbesparende installation
  • CO2-gastankskifter til at forbinde to gastanke til en eller to inkubatorer
  • CO2-shaker med korrosionsbestandige komponenter i et rustfrit stålhus
  • APT-COM Multi Management Software - til styring, registrering og dokumentation af enhedsparametre
  • Tjenester - et bredt udvalg af tjenester for at sikre, at enheden fungerer korrekt
Tekniske data
Controller type RD 4
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Naturlig
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 110
Antal hylder 2 std./6 maks.
Stiktype EU
Relativ luftfugtighed 90 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) +6 over omgivelsestemperatur til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Vise Ja
Model- CBS170
Temperaturensartethed 0,3 ± K
Mål (D x B x H) Indvendig 505 x 560 x 600 mm
Højde (metrisk) 870 mm
Dybde (metrisk) interiør 505 mm
Vægt (metrisk) 96 kg
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz