Få mere at vide
BINDER™ CO2 Inkubator Serie CB
Artikelnummer. 31741123 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
330 x 400 x 400 mm
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Antal hylder:
2 grader/3 maks.
3 grader/6 maks.
3 st./8 max.
Model-:
CB0170
CB056
CB170-L
CB170-O
CB170-OL
CB260
CB260-O
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Antal hylder Model-
31741123 330 x 400 x 400 mm 2 grader/3 maks. CB056
31741129 330 x 400 x 400 mm 3 grader/6 maks. CB0170
31741147 500 x 560 x 600 mm 3 grader/6 maks. CB170-L
31741144 500 x 560 x 600 mm 3 grader/6 maks. CB170-O
31741117 500 x 560 x 600 mm 3 grader/6 maks. CB170-OL
31741114 575 x 620 x 750 mm 3 st./8 max. CB260
31741112 575 x 620 x 750 mm 3 st./8 max. CB260-O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31741123 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90400197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64573.47 DKK
    54880.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 9693.31 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Serie CB - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO2-sensor.
Den kraftfulde og alsidige CB CO2-inkubator er velegnet til cellebaserede assays inden for medicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning. Denne BINDER rugemaskine er endda velegnet til komplekse dyrkningsforsøg eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være sit omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
  • Sikkert – cellekulturer får maksimal beskyttelse mod forurening
  • Pålidelige - konstante velværeforhold for cellerne
  • Smart - enkel rutinemæssig rengøring og bekvem betjening
  • Økonomisk - effektiv drift uden forbrugsvarer
VIGTIGE FUNKTIONER
  • Optimeret fugtningssystem med kondensbeskyttelse
  • Afprøvet og testet anti-kontamineringskoncept med 180 °C varmluftsterilisering
  • Varmluftssteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle-infrarød teknologi
  • Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
  • Ventilatorløs indretning med Venturi CO2 gasblandingsdyse
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm
  • Intern dataoptagelse kan læses ud i åbent format via USB interface
  • Fejldiagnosesystem med visuel og akustisk alarm
  • Grænseflader: Ethernet, USB, nul-spændings alarmkontakt
  • Fail-safe CO2-system til beskyttelse af pH-værdien i cellekulturer
EKSTRAUDSTYR
  • Flersektionelle glasdøre med specielle hylder til at opdele rummet for at rumme forskellige eksperimenter
  • Stablingsadapter til sikker, pladsbesparende installation
  • Gastankskifter til at forbinde to gastanke til en eller to rugemaskiner
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 53 L
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Naturlig
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal steder 24
Antal hylder 2 grader/3 maks.
Stiktype EU
Relativ luftfugtighed 90 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) +4 over omgivelsestemperatur til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Vise Ja
Model- CB056
Temperaturensartethed 0,3 ± K
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 400 mm
Højde (metrisk) 674 mm
Dybde (metrisk) interiør 330 mm
Vægt (metrisk) 53 kg
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz