Få mere at vide
Thermo Scientific™ CO 2 Gasvagt
Artikelnummer. 11736549 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
3307/3308, 3310/3311 inkubatorer
Artikelnummer. 11736549
Brand: Thermo Scientific™ 1900086
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med: 3307/3308, 3310/3311 inkubatorer
Minimer behovet for hyppigt udskiftning af flasker og reducer risikoen for at løbe tør for gas. Thermo Scientific™ Gasskærme til CO 2 og LN 2 tanke er fabriksinstalleret og indbygget i specificerede CO 2 inkubatorer; angive ved bestilling af kuvøsen. Disse systemer passer diskret inde i kuvøsehuset og interfacer direkte med enhedens strømforsyning og kontrolsystemer.
  • Fabriksinstallerede systemer overvåger CO 2 eller N 2 tryk i kildetanke
  • Skift automatisk fra en cylinder til en anden, når forsyningen i den første tank er opbrugt (trykket falder under 15psi)
  • Hørbare og visuelle alarmer på inkubatorens kontrolpanel advarer om tankskift og når begge tanke er lave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gasvagt, CO2
Til brug med (udstyr) 3307/3308, 3310/3311 inkubatorer
Belysning LED
Type Tilbehør, CO 2 Gas Guard