Få mere at vide
WTW™ CO 2 Absorber Sodakalk med indikator
Description
- Leveres som granulat 1 mm til 2,5 mm
- Med indikator
- Til kuldioxidabsorption
Specifications
Specifications
| Type | CO2 Absorber |
| Materiale | Soda Lime |
| Til brug med (udstyr) | OxiTop™ Udstyr til måling af respiration/nedbrydning |
| Inkluderer | Indikator |