Få mere at vide
Grant Instruments CO 2 resistent rørrulle
Artikelnummer. 30274327
Skift visning
Hastighedsområde:
2 til 80 rpm
Artikelnummer. Hastighedsområde
30274327 2 til 80 rpm
1 options
Artikelnummer. 30274327 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. CTR6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10720.00 DKK
    10005.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 714.33 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CO 2 resistent rørrulle gør det muligt for brugerne at placere systemet i et barskt CO2 inkubatormiljø.
  • CTR-6 er specielt designet til brug i barske miljøer såsom høj CO 2 og luftfugtighed og giver reproducerbare resultater for cellekulturvækst.
  • Aftagelige ruller gør enheden fleksibel og giver mulighed for at udføre forskellige procedurer og teknikker med forskellige dyrkningskar.
  • Den specialdesignede fjernbetjening giver mulighed for beskyttelse af elektronik fra CO 2 inkubatormiljø.
  • CTR-6 har en stepmotor med en garanteret levetid på op til 10.000 timer.
  • Det er også muligt at stable op til 3 enheder, hvilket sparer værdifuld bænkplads.
  • Hastighedskontrolområde fra 5 til 80 o/min
  • Vippevinkel på 4°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Roterende vinkel 4°
Hastighedsområde 2 til 80 rpm
Spænding 100 til 240 V
Holder 3 kg
Produkttype Rørrulle
Certificeringer/compliance CE
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Plast
Dybde (engelsk) 3,15 tommer.
Dybde (metrisk) 80 mm
Dimensioner (L x B x H) 310 x 262 x 80 mm
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm
Længde (metrisk) platform 220 mm
Bredde (engelsk) 10,31 tommer
Bredde (metrisk) 262 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 8.8 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Vægt (metrisk) 3 kg
Controller type Kabelført controller på forlængerledning
Model- TubeRoller
Til brug med (udstyr) CO 2 inkubatorer
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer CTR-6 baseenhed og controller
Antal stillinger 5
Emballagemængde 1 stk.
Mellemrum 5 mm
Timer rækkevidde 1 til 96 timer.
Mængde 1 stk.