Få mere at vide
Thermo Scientific™ CO 2 og LN 2 backup systemer til ultra-lav temperatur frysere
Artikelnummer. 11334222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
208-230V/60Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
230V/50Hz modeller (UK stik): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
230V/50Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med 500 bokskapacitet), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Serie
TDE Series Kummefrysere
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 500 modeller), Revco TLE Series (400 box and above)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series
TSX Universel
Thermo Scientific TSX Serie
Type:
CO2 backup system
CO2-backup, installeret i felten
Enkeltstående
Fabriksinstalleret
Felt installeret, selvstændig
Feltinstalleret
LN2 backup system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type unitSize
11334222 TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series Fabriksinstalleret Hver
11326401 TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger) Fabriksinstalleret Hver
11386381 208-230V/60Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 CO2-backup, installeret i felten Hver
11396381 230V/50Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 CO2-backup, installeret i felten Hver
11306391 230V/50Hz modeller (UK stik): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 CO2-backup, installeret i felten Hver
11316391 TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (kun 500 modeller), Revco TLE Series (400 box and above) CO2-backup, installeret i felten Hver
11376391 208-230V/60Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Felt installeret, selvstændig Hver
11386391 230V/50Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Felt installeret, selvstændig Hver
11396391 230V/50Hz modeller (UK stik): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 Enkeltstående Hver
11306401 Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Serie Feltinstalleret Hver
15738557 Thermo Scientific TSX Serie Feltinstalleret Hver
15728557 Thermo Scientific TSX Serie CO2-backup, installeret i felten Hver
16317141 Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med 500 bokskapacitet), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) CO2 backup system -
16367141 Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (kun modeller med 500 bokskapacitet), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) LN2 backup system -
17838010 TDE Series Kummefrysere Fabriksinstalleret -
17848010 TDE Series Kummefrysere Fabriksinstalleret -
17878010 TDE Series Kummefrysere Fabriksinstalleret -
17888010 TDE Series Kummefrysere Fabriksinstalleret -
30274498 TSX Universel CO2-backup, installeret i felten -
30274496 TSX Universel Feltinstalleret -
20 options
Artikelnummer. 11334222
Brand: Thermo Scientific™ CO4567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal sikkerhed for kritiske prøver ved at bruge Thermo Scientific™ CO 2 og LN 2 backup systemer til ultra-lav temperatur frysere.
Sikre optimal sikkerhed for kritiske prøver ved at bruge Thermo Scientific™ CO 2 og LN 2 backup systemer til ultra-lav temperatur frysere, til brug med Thermo Scientific™ TSX , Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ og TS-serien frysere.
Funktioner:
  • LN 2 backup system holder temperaturen ned til -80 °C med flydende nitrogen
  • CO 2 backup system holder temperaturen ned til -67 °C med CO 2
Bestillingsoplysninger:
Fås som felt- eller fabriksinstalleret. Modeller til modeller med 300 bokskapacitet er selvstændige. Feltinstallerede enheder skal installeres af kvalificerede fagfolk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fabriksinstalleret
Temperaturområde -80 °C
Til brug med (udstyr) TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- og TDE-serien (400 bokskapacitet og større), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, og Thermo Scientific TDE-serien (400 bokskapacitet og større), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series
Holder Bokse (300)