Få mere at vide
Memmert™ CO2-inkubator ICOmed (medicinsk udstyr)
Shop alle Memmert produkterDescription
Steril, sikker og pålidelig – disse tre ord beskriver Memmert CO2-inkubator ICOmed til medicinsk brug.
Memmert udsatte sin CO2-inkubator ICOmed for en omfattende medicinsk udstyrsevaluering. Hver Memmert CO2-inkubator ICOmed er klassificeret som klasse IIa medicinsk udstyr til in vitro fertilisering (IVF) samt biosyntese.
- Modelstørrelser: 50, 105, 150, 240
- Temperaturjusteringsområde: +18°C til +50°C
- CO2-justeringsområde: 0 til 20 %
- Fugtjusteringsområder: 40 til 97 % rh (med valgmulighed K7)
- O2-justeringsområder: 1 til 20 % (med valgmulighed T6)
- Klassificeret som medicinsk udstyr klasse IIa
- 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
- Perfekt fordeling af temperatur, luftfugtighed og CO2
- Langtidsstabil og repeterbart nøjagtig
- Det indvendige kammer, inklusive alle installationer og sensorer, kan steriliseres ved +180°C i et 60-minutters program
- Visuel og akustisk alarm samt alarmnotifikation til mobiltelefoner, hvis de individuelt justerbare temperatur-, CO2-, O2-, eller fugtighedsområder overskrides
- Batteribufferet ControlCOCKPIT: Driftsskærm, logning og CO2-styring er fuldt funktionsdygtige selv ved strømsvigt
- Fejlsikker, FDA-kompatibel logning af temperatur, CO2 , O2, luftfugtighed, tidsdata for åben låge
- Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO2, programtid, tidszoner, sommer-/vintertid
Aktiv fugtighedskontrol sikrer korte genopretningstider efter lågen er blevet åbnet og minimerer fordampning. Sammen med opvarmningen af det indre fra alle seks sider og den opvarmede indvendige glaslåge giver det maksimal beskyttelse af celle- og vævskulturer og undgår farlig dannelse af kondens. Den turbulensfrie kammerventilation sikrer en konstant og ensartet atmosfære.
Specifications
Specifications
| Alarmtyper | Optisk og akustisk |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 15 kg |
| Certificeringer/compliance | DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 |
| Controller type | TwinDISPLAY: adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD |
| Kapacitet (metrisk) | 56 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Materiale | Tekstureret rustfrit stål |
| Antal hylder | 1 |
| Show More |