Få mere at vide
Thermo Scientific™ CO₂-resistente rysteapparater og pakker
Artikelnummer. p-9500002 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
CO2-resistent rysteapparat 3 mm kredsløb, CN, UK, EU-stik 220-240 V inklusive kontrolboks med 4-20 mA dataudgang, 14,1 x 11,8 i universal platform (360 X 300 mm), og kolbeklemmestartsæt
CO2-resistent rysteapparat med 3 mm kredsløb, CN, UK, EU-stik 220-240 V
Spænding:
100 til 240 V
Artikelnummer. 17534755
Brand: Thermo Scientific™ 88881102B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
I modsætning til en kombineret rysteinkubator kan et CO2-resistent rysteapparat nemt fjernes fra inkubatoren for at lette rengøring og desinfektion og beskytte dine prøver
Få pålidelig drift døgnet rundt, ideelt til at holde dine celler i live og trives i dit arbejdsmiljø med Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shakers.
  • Orbital rystning via magnetisk kraft eliminerer behovet for udskiftning af bælter
  • Lille fodaftryk ideel til brug i en CO2-inkubator
  • Specielt behandlede mekaniske komponenter beskytter ved op til 20 % CO2 og 95 % luftfugtighed
  • Praktisk ekstern kontrolboks med LED-skærm giver mulighed for nemme justeringer uden at åbne kammerdøren
  • Minimal varmeafledning sikrer, at forholdene i CO2-kammeret ikke påvirkes
  • Rustfri stålkonstruktion til beskyttelse mod korrosive CO2-forhold
  • Omfattende udvalg af tilbehør passer til de fleste applikationer
  • CO2-resistent rysteapparat kan bruges uden for CO2-inkubatorer for yderligere værdi
  • Ekstern kontrolboks for nem brug uden at forstyrre dine prøver
  • Leveres som standard med 4-20 mA dataudgangsport for at give ekstra sikkerhed og fjernovervågningskapacitet
Et stort udvalg af tilgængeligt tilbehør, der passer til de fleste applikationer:
  • Stort udvalg af kolbeklemmer tilgængelige
  • Faste og justerbare rørstativer tilgængelige
  • 96-brønds mikropladeholder
  • Gummi- og klæbrige måtter
  • Kolbeklemmestartsæt til nemhed og fleksibilitet
  • 18x18 in. universel platform med stor kapacitet
Applikationer:
  • Pattedyrcellekultur
  • Bakteriesuspensioner
  • Farvning og affarvning
  • Vaskeprocedurer
  • Hybridisering
  • Opløselighedsundersøgelser
  • Udvindingsprocedurer
Garanti:
  • 2 års Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 6 kg
Hastighedsområde 30 til 1200 rpm, ±1 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Produkttype CO2 Resistant Shaker
Certificeringer/compliance cCSAus, CE-mærke, RoHS, WEEE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
Stiktype CN, UK, EU Plugs
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 140 °F
Controller type CO2-resistent
Model- CO2 Resistant Shaker
Inkluderer CO2-resistent rysteapparat med 3 mm kredsløb, CN, UK, EU-stik 220-240 V