Få mere at vide
Thermo Scientific™ CO2-resistente ryster og pakker
Artikelnummer. 17544755 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Rysteapparat
Shaker, kontrolboks, universalplatform, flaskeklemme-startkit
Spænding:
100 til 240 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Spænding
17544755 Shaker, kontrolboks, universalplatform, flaskeklemme-startkit 100 til 240 V
17534755 Rysteapparat 100 til 240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17544755 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88881104B
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
I modsætning til en kombineret rysteinkubator kan et CO2-resistent rysteapparat nemt fjernes fra inkubatoren for at lette rengøring og desinfektion og beskytte dine prøver
Få pålidelig drift døgnet rundt, ideelt til at holde dine celler i live og trives i dit arbejdsmiljø med Thermo Scientific™ CO 2 Resistant Shakers.
  • Orbital rystning via magnetisk kraft eliminerer behovet for udskiftning af bælter
  • Lille fodaftryk ideel til brug i en CO2-inkubator
  • Specielt behandlede mekaniske komponenter beskytter ved op til 20 % CO2 og 95 % luftfugtighed
  • Praktisk ekstern kontrolboks med LED-skærm giver mulighed for nemme justeringer uden at åbne kammerdøren
  • Minimal varmeafledning sikrer, at forholdene i CO2-kammeret ikke påvirkes
  • Rustfri stålkonstruktion til beskyttelse mod korrosive CO2-forhold
  • Omfattende udvalg af tilbehør passer til de fleste applikationer
  • CO2-resistent rysteapparat kan bruges uden for CO2-inkubatorer for yderligere værdi
  • Ekstern kontrolboks for nem brug uden at forstyrre dine prøver
  • Leveres som standard med 4-20 mA dataudgangsport for at give ekstra sikkerhed og fjernovervågningskapacitet
Et stort udvalg af tilgængeligt tilbehør, der passer til de fleste applikationer:
  • Stort udvalg af kolbeklemmer tilgængelige
  • Faste og justerbare rørstativer tilgængelige
  • 96-brønds mikropladeholder
  • Gummi- og klæbrige måtter
  • Kolbeklemmestartsæt til nemhed og fleksibilitet
  • 18x18 in. universel platform med stor kapacitet
Applikationer:
  • Pattedyrcellekultur
  • Bakteriesuspensioner
  • Farvning og affarvning
  • Vaskeprocedurer
  • Hybridisering
  • Opløselighedsundersøgelser
  • Udvindingsprocedurer
Garanti:
  • 2 års Thermo Fisher Scientific standard begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 6 kg
Hastighedsområde 30 til 1200 omdr./min.
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Produkttype CO2-resistent shaker
Certificeringer/compliance cCSAus, CE-mærke, RoHS, WEEE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
Stiktype CN, UK, EU Stik
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 140 °F
Dimensioner (LxB) Platform 14,1 x 11,8 tommer
Controller type CO2-resistent
Model- CO2 Resistant Shaker
Inkluderer Shaker, kontrolboks, universalplatform, flaskeklemme-startkit