missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CNX-774, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488557
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488557 5 mg
16415928 10 mg
16402077 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13943

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CNX-774 is an orally active, irreversible and selective BTK inhibitor, with an IC50 of < 1 nM. CNX-774 specifically targets Cysteine 481 of Btk for covalent modification.

CNX-774 is an orally active, irreversible and selective BTK inhibitor, with an IC50 of < 1 nM. CNX-774 specifically targets Cysteine 481 of Btk for covalent modification.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CNX-774
CAS 1202759-32-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H22FN7O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.09 mM)
SMIL O=C(NC)C1=NC=CC(OC2=CC=C(NC3=NC=C(F)C(NC4=CC=CC(NC(C=C)=O)=C4)=N3)C=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 499.5
Formel vægt 499.5
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.