Få mere at vide
CNX-2006, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475898 10 mg
16462047 50 mg
16458537 5 mg
16406356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475898 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13897
MedChemExpress CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CNX-2006
CAS 1375465-09-0
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27F4N7O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (95.32 mM)
SMIL C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(NC4CN(CCF)C4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 545.53
Formel vægt 545.53
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease