Få mere at vide
CNX-1351, MedChemExpress
Beskrivelse
CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CNX-1351 |
| CAS | 1276105-89-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H35N7O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (174.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C/C(C)=C/C(CCC(N1CCN(CC2=CC3=NC(C4=CC=CC5=C4C=NN5)=NC(N6CCOCC6)=C3S2)CC1)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 573.71 |
| Formel vægt | 573.71 |
| Vis mere |