Få mere at vide
CNT2 inhibitor-1, MedChemExpress
Beskrivelse
CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CNT2 inhibitor-1 |
| CAS | 880155-70-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H24N6O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 75 mg/mL (167.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)=NC5=C2N=CN=C5N)O1)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.47 |
| Formel vægt | 448.47 |
| Vis mere |