Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015032
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015032 1 mg
30002158 10 mg
30001175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18015032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1045/1
Potent non-NMDA iGluR antagonist; more water soluble form of CNQX (Cat. No. 0190)
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479347-85-8
Molekylær formel C9H2N4Na2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CNQX disodium salt
Mængde 1 mg
Formel vægt 276.12
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 276.119