Få mere at vide
MedChemExpress CNP-AFU
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 157843-41-9 |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 41 mg/mL (128.25 mM) |
| Synonym | 2-Chloro-4-nitrophenyl α-L-fucopyranoside |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.7 g/mol |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.76% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |