Få mere at vide
Cnidilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cnidilin |
| CAS | 14348-22-2 |
| Molekylær formel | C17H16O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(Isopentenyloxy)-8-methoxypsoralen, Isophellopterin, Knidilin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-20-14-11-4-5-13(18)22-16(11)17(19-3)15-12(14)7-9-21-15/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C1OC=2C(OC)=C3OC=CC3=C(OCC=C(C)C)C2C=C1 |
| IUPAC navn | 9-methoxy-4-((3-methylbut-2-en-1-yl)oxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.31 |
| Formel vægt | 300.1 |