Få mere at vide
Cytiva CNBr-aktiveret Sepharose™ Medium
Artikelnummer. 11514905 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
15 g
Pakningsstørrelse:
15g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11514905 15 g 15g
1 options
Artikelnummer. 11514905 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17043001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4250.00 DKK
    3850.00 DKK / 15g
    Spare 400.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Anvendes til kobling af antistoffer eller andre store proteiner indeholdende -NH2- grupper til Sepharose medier. CNBr-aktiveret Sepharose™ Medium er et præaktiveret medie perfekt til brugerdefinerede affinitetsapplikationer.
  • Tillader spontan og hurtig kobling af proteiner uden behov for en mellemliggende spacerarm
  • Flerpunktsfastgørelse resulterer i et kemisk stabilt produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Ligandkoblingsmetode Stort protein
Matrix 4% agarose
Partikelstørrelse 90μ m
pH 2 til 11
Mængde 15 g
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Til kobling af ligander indeholdende primære aminogrupper